Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48302-25G PC48302-5G PC48302-100G
APOSPC48302-25GEA 279 EUR
APOSPC48302-25G APOSPC48302-5G APOSPC48302-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃
Densità: 1,6951 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660232
CAS Number: 886500-26-1
UN: 3265
ADR: 8,II