Stampa…
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC48297-1G PC48297-5G PC48297-10G
APOSPC48297-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48297-1G APOSPC48297-5G APOSPC48297-10G
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217.04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09264507
CAS Number: 161957-61-5