Stampa…
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48294-1G PC48294-5G PC48294-25G
APOSPC48294-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48294-1G APOSPC48294-5G APOSPC48294-25G
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₃N₂
Punto di fusione: 66…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864896
CAS Number: 944401-56-3