Stampa…
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48293-1G PC48293-5G PC48293-25G
APOSPC48293-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48293-1G APOSPC48293-5G APOSPC48293-25G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261246
CAS Number: 885588-12-5