Stampa…
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
PC48292-1G PC48292-5G
APOSPC48292-1GEA 88.6 EUR
APOSPC48292-1G APOSPC48292-5G
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₅F₃N₂
Peso molecolare: 150.1 g/mol
Punto di fusione: 179…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000863
CAS Number: 33468-67-6