Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48290-10G PC48290-5G PC48290-1G
APOSPC48290-10GEA 351 EUR
APOSPC48290-10G APOSPC48290-5G APOSPC48290-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFNO
Peso molecolare: 185,59 g/mol
Punto di fusione: 88…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832269
CAS Number: 1017777-72-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III