Stampa…
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
PC4815-1G PC4815-250MG
APOSPC4815-1GEA 973 EUR
APOSPC4815-1G APOSPC4815-250MG
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline
Formula: C₆H₅F₅N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11501034
CAS Number: 197385-06-1