Stampa…
Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Apollo Scientific
PC4812-2KG PC4812-500G
APOSPC4812-2KGEA 288 EUR
APOSPC4812-2KG APOSPC4812-500G
Dihydrogen hexafluorozirconate 45% (w/v) in soluzione acquosa
Dihydrogen hexafluorozirconate
Formula: H₂ZrF₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082965
CAS Number: 12021-95-3