Stampa…
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
PC4810-1G PC4810-250MG
APOSPC4810-1GEA 347 EUR
APOSPC4810-1G APOSPC4810-250MG
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Formula: C₅H₅F₆NO₂
Peso molecolare: 225.09 g/mol
Punto di fusione: 204 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014349
CAS Number: 16063-80-2
EINECS: 240-207-5