Stampa…
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-Perfluoro(4-methylpent-2-enoic acid), Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid, Nonafluoro(4-methylpent-2-enoic acid), 4-(Trifluoromethyl)hexafluoropent-2-enoic acid
PC4808S-5G PC4808S-1G
APOSPC4808S-5GEA 98.9 EUR
APOSPC4808S-5G APOSPC4808S-1G
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid) 97%
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Formula: C₆HF₉O₂
Peso molecolare: 276,06 g/mol
Punto di ebollizione: 173…174 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153286
CAS Number: 103229-89-6
UN: 3265
ADR: 8,III