Stampa…
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-methylphenyl)propan-2-ol
PC4805-100G PC4805-25G PC4805-5G
APOSPC4805-100GEA 865 EUR
APOSPC4805-100G APOSPC4805-25G APOSPC4805-5G
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol
Formula: C₁₀H₈F₆O
Peso molecolare: 258,17 g/mol
Punto di ebollizione: 182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015357
CAS Number: 2010-61-9