Stampa…
2,2,3,3-Tetrachlorohexafluorobutane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4800-25G PC4800-5G
APOSPC4800-25GEA 241 EUR
APOSPC4800-25G APOSPC4800-5G
2,2,3,3-Tetrachlorohexafluorobutane 95%
2,2,3,3-Tetrachlorohexafluorobutane
Formula: C₄Cl₄F₆
Peso molecolare: 303,85 g/mol
Punto di ebollizione: 131…133 °C
Punto di fusione: 83…84 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042088
CAS Number: 375-34-8