Stampa…

1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: Ethyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ether

PC4795-25G PC4795-5G PC4795-1G
APOSPC4795-25GEA 176 EUR
APOSPC4795-25G APOSPC4795-5G APOSPC4795-1G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether
Formula: C₅H₆F₆O
Punto di ebollizione: 64…71 °C
Densità: 1,321 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236122
CAS Number: 380-34-7
UN: 3271
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR