Stampa…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4776-10G PC4776-1G PC4776-5G PC4776-25G
APOSPC4776-10GEA 88.7 EUR
APOSPC4776-10G APOSPC4776-1G APOSPC4776-5G APOSPC4776-25G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Punto di fusione: 39…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862656
CAS Number: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III