Stampa…
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC47692-1G PC47692-5G
APOSPC47692-1GEA 350 EUR
APOSPC47692-1G APOSPC47692-5G
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22205725
CAS Number: 1375068-68-0