Stampa…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
PC4760-25G PC4760-5G
APOSPC4760-25GEA 149 EUR
APOSPC4760-25G APOSPC4760-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formula: C₁₀H₈F₆O₃S
Punto di fusione: 39…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039262
CAS Number: 67674-48-0