Stampa…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4756-100G PC4756-50G PC4756-250G
APOSPC4756-100GEA 206 EUR
APOSPC4756-100G APOSPC4756-50G APOSPC4756-250G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Affords low refractive index polymer.
Formula: C₇H₆F₆O₂
Punto di ebollizione: 99 °C
Densità: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040105
CAS Number: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
UN: 3272
ADR: 3,II