4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
PC4755-5G
PC4755-100G
PC4755-25G
APOSPC4755-5GEA
14.7
EUR
APOSPC4755-5G
APOSPC4755-100G
APOSPC4755-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Intermediate for high performance polyimides.
Formula:
C₈H₄O₃ Peso molecolare: 444,25 g/mol Punto di fusione: 244…247 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039143 CAS Number: 1107-00-2 EINECS: 214-170-0 UN: 3261 ADR: 8,II |