Stampa…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
PC4754-100G PC4754-10G PC4754-25G
APOSPC4754-100GEA 256 EUR
APOSPC4754-100G APOSPC4754-10G APOSPC4754-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Formula: C₆H₄F₆O₂
Peso molecolare: 222,09 g/mol
Punto di ebollizione: 31,6…32.4 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 10,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040104
CAS Number: 2160-89-6
UN: 3272
ADR: 3,II