Stampa…
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
PC4747-5G PC4747-100G PC4747-25G
APOSPC4747-5GEA 33.5 EUR
APOSPC4747-5G APOSPC4747-100G APOSPC4747-25G
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,04 g/mol
Punto di ebollizione: 83…85 °C
Punto di fusione: 25…30 °C
Densità: 1,574 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00278796
CAS Number: 655-15-2
UN: 3261
ADR: 8,III