N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloro-N,N-diethyl-1,1,2-trifluoroethylamine
Formula:
C₆H₁₁ClF₃N Punto di ebollizione: 38 °C/10mmHg Densità: 1,19 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054672 CAS Number: 357-83-5 UN: 3267 ADR: 8,II |