Stampa…
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4727-1G PC4727-25G PC4727-5G
APOSPC4727-1GEA 87 EUR
APOSPC4727-1G APOSPC4727-25G APOSPC4727-5G
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene
Formula: C₄H₄ClF₃
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077488
CAS Number: 235106-11-3
UN: 1993
ADR: 3,III