Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4721-1G PC4721-25G PC4721-5G
APOSPC4721-1GEA 20.5 EUR
APOSPC4721-1G APOSPC4721-25G APOSPC4721-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Peso molecolare: 234,15 g/mol
Punto di fusione: 141…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236298
CAS Number: 239463-90-2