Stampa…
Hexafluoroglutaryl dichloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4720-5G PC4720-25G
APOSPC4720-5GEA 139 EUR
APOSPC4720-5G APOSPC4720-25G
Hexafluoroglutaryl dichloride 98%
Hexafluoroglutaryl dichloride
Formula: C₅Cl₂F₆O₂
Punto di ebollizione: 111 °C
Densità: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039309
CAS Number: 678-77-3
UN: 3265
ADR: 8,II