Stampa…
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4717-1G PC4717-25G PC4717-5G
APOSPC4717-1GEA 29 EUR
APOSPC4717-1G APOSPC4717-25G APOSPC4717-5G
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formula: C₁₀H₆F₈O₂
Punto di ebollizione: 78…79 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00497882
CAS Number: 3914-19-0