Stampa…
Hexafluoroglutaric anhydride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3,4,4,5,5-Hexafluorodihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
PC4710-5G PC4710-25G PC4710-100G
APOSPC4710-5GEA 72.5 EUR
APOSPC4710-5G APOSPC4710-25G APOSPC4710-100G
Hexafluoroglutaric anhydride 98%
Hexafluoroglutaric anhydride
Formula: C₅F₆O₃
Punto di ebollizione: 72 °C
Densità: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006680
CAS Number: 376-68-1
EINECS: 206-811-8
UN: 3265
ADR: 8,II