Stampa…
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hexafluoro-1,2,3,4-tetrachlorobutane
PC4709-25G PC4709-5G
APOSPC4709-25GEA 130 EUR
APOSPC4709-25G APOSPC4709-5G
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorobutane 97%
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorobutane
Formula: C₄Cl₄F₆
Peso molecolare: 303,85 g/mol
Punto di ebollizione: 134…135 °C
Densità: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040135
CAS Number: 375-45-1