Stampa…
Hexafluoroglutaric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4700-10G PC4700-25G PC4700-5G
APOSPC4700-10GEA 0 EUR
APOSPC4700-10G APOSPC4700-25G APOSPC4700-5G
Hexafluoroglutaric acid 98%
Hexafluoroglutaric acid
Formula: C₅H₂F₆O₄
Punto di ebollizione: 134…138 °C/3mmHg
Punto di fusione: 88…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004172
CAS Number: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
UN: 3261
ADR: 8,III