2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₂ClF₃N₂ Punto di ebollizione: 60 °C/10mmHg Densità: 1,513 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00115111 CAS Number: 33034-67-2 UN: 1993 ADR: 3,III |