Stampa…
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4681-100G PC4681-25G
APOSPC4681-100GEA 522 EUR
APOSPC4681-100G APOSPC4681-25G
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Formula: C₄H₃F₇O
Peso molecolare: 200,06 g/mol
Punto di ebollizione: 58 °C
Densità: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153189
CAS Number: 28523-86-6