Stampa…
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4675-1G PC4675-250MG
APOSPC4675-1GEA 130 EUR
APOSPC4675-1G APOSPC4675-250MG
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Formula: C₉H₄ClF₂N
Peso molecolare: 199,585 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00278782
CAS Number: 239463-89-9