Stampa…
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4667-1G PC4667-5G
APOSPC4667-1GEA 109 EUR
APOSPC4667-1G APOSPC4667-5G
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Formula: C₁₀H₅F₇N₂
Peso molecolare: 286,15 g/mol
Punto di fusione: 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00521800
CAS Number: 559-37-5