Stampa…
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: HFBA, 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Acrylate, Acrylic acid 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl ester
PC4655-100G PC4655-5G
APOSPC4655-100GEA 219 EUR
APOSPC4655-100G APOSPC4655-5G
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 95%
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Formula: C₇H₆F₆O₂
Peso molecolare: 236,1118 g/mol
Punto di ebollizione: 40…43 °C/8mmHg
Densità: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044091
CAS Number: 54052-90-3
UN: 3272
ADR: 3,III