Stampa…
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Fornitore: Apollo Scientific
PC4644-100ML PC4644-50ML
APOSPC4644-100MLEA 531 EUR
APOSPC4644-100ML APOSPC4644-50ML
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Formula: C₇H₆BrFMg
Peso molecolare: 213.332 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C
Densità: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01311468
CAS Number: 186496-59-3