Stampa…
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4641-1G PC4641-500MG PC4641-5G
APOSPC4641-1GEA 405 EUR
APOSPC4641-1G APOSPC4641-500MG APOSPC4641-5G
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉BrF₃NO₃
Peso molecolare: 376,14 g/mol
Punto di fusione: 187…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935940
CAS Number: 338982-36-8