Stampa…
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC4639-1G PC4639-500MG
APOSPC4639-1GEA 1060 EUR
APOSPC4639-1G APOSPC4639-500MG
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Formula: C₈H₆BrF₃N₂S
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935938
CAS Number: 338982-24-4