Stampa…
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenacyl bromide
PC4637-1G PC4637-5G
APOSPC4637-1GEA 49.5 EUR
APOSPC4637-1G APOSPC4637-5G
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Formula: C₉H₇BrClFO
Peso molecolare: 265,52 g/mol
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935937
CAS Number: 338982-26-6