Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC4634-1G PC4634-25G PC4634-5G
APOSPC4634-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4634-1G APOSPC4634-25G APOSPC4634-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,57 g/mol
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631468
CAS Number: 1737-36-6