Stampa…
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4633-1G PC4633-500MG PC4633-5G
APOSPC4633-1GEA 172 EUR
APOSPC4633-1G APOSPC4633-500MG APOSPC4633-5G
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₂₁H₁₄FNO
Peso molecolare: 315,35 g/mol
Punto di fusione: 89…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01316984
CAS Number: 446275-89-4