Stampa…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O-(4-(Trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4632-1G PC4632-5G
APOSPC4632-1GEA 294 EUR
APOSPC4632-1G APOSPC4632-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formula: C₈H₉ClF₃NO
Peso molecolare: 227,61 g/mol
Punto di fusione: 325…328 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231881
CAS Number: 321574-29-2