Hexafluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆F₆ Punto di ebollizione: 80…82 °C Punto di fusione: 44351 °C Densità: 1,612 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 10 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000288 CAS Number: 392-56-3 EINECS: 206-876-2 UN: 1993 ADR: 3,II |