1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉ClF₃NO Punto di fusione: 160…170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01114571 CAS Number: 15256-07-2 |