Stampa…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O-[2-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
PC4628-1G PC4628-500MG
APOSPC4628-1GEA 527 EUR
APOSPC4628-1G APOSPC4628-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formula: C₈H₉ClF₃NO
Punto di fusione: 135…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114578
CAS Number: 215599-92-1