Stampa…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O-(3-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4626-1G PC4626-5G
APOSPC4626-1GEA 317 EUR
APOSPC4626-1G APOSPC4626-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Formula: C₇H₉ClFNO
Punto di fusione: 218…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114585
CAS Number: 51572-90-8