Stampa…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O-(2-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4625-1G PC4625-5G
APOSPC4625-1GEA 77.1 EUR
APOSPC4625-1G APOSPC4625-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
Formula: C₇H₉ClFNO
Peso molecolare: 177,6039 g/mol
Punto di fusione: 180…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114584
CAS Number: 215599-91-0