Stampa…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O-(2-Chloro-4-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4624-1G PC4624-250MG
APOSPC4624-1GEA 270 EUR
APOSPC4624-1G APOSPC4624-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride
Formula: C₇H₈Cl₂FNO
Punto di fusione: 175…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114574
CAS Number: 317821-68-4