Stampa…
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4623-1G PC4623-500MG PC4623-5G
APOSPC4623-1GEA 172 EUR
APOSPC4623-1G APOSPC4623-500MG APOSPC4623-5G
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Formula: C₇H₈Cl₂FNO
Punto di fusione: 184…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114572
CAS Number: 93081-15-3