Stampa…
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}hydroxylamine hydrochloride
PC4622-1G PC4622-250MG
APOSPC4622-1GEA 125 EUR
APOSPC4622-1G APOSPC4622-250MG
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride 95%
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formula: C₉H₁₁ClF₃NO₂
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114594
CAS Number: 113211-36-2