Stampa…
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[2-(Aminooxyacetyl]-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine hydrochloride
PC4620-1G PC4620-500MG
APOSPC4620-1GEA 1060 EUR
APOSPC4620-1G APOSPC4620-500MG
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅Cl₂F₃N₄O₂
Peso molecolare: 375,18 g/mol
Punto di fusione: 172…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114567
CAS Number: 321391-87-1