Stampa…
4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4618-1G PC4618-5G
APOSPC4618-1GEA 201 EUR
APOSPC4618-1G APOSPC4618-5G
4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
Formula: C₁₄H₉F₃N₂S
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793554
CAS Number: 320421-51-0